2-Bromo-5-fluoro-3-methylaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500365-1G PC500365-250MG PC500365-5G
APOSPC500365-1GEA 377 EUR
APOSPC500365-1G APOSPC500365-250MG APOSPC500365-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-methylaniline 97%
2-Bromo-5-fluoro-3-methylaniline
Formula: C₇H₇BrFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27975494
Núm. CAS: 1463053-93-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III