3-Bromo-6-fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
PC500371-1G PC500371-5G
APOSPC500371-1GEA 437 EUR
APOSPC500371-1G APOSPC500371-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrobenzyl bromide
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27975445
Núm. CAS: 1807263-82-6