3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-[3-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC500373-1G PC500373-250MG
APOSPC500373-1GEA 0 EUR
APOSPC500373-1G APOSPC500373-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formula: C₉H₅BrClF₃O₂
MW: 317,487 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27975441
Núm. CAS: 1796558-59-2
UN: 3265
ADR: 8,III