3-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC500389-1G PC500389-25G PC500389-5G
APOSPC500389-1GEA 127 EUR
APOSPC500389-1G APOSPC500389-25G APOSPC500389-5G
3-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride
3-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₄I
MW: 289.997 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07771984
Núm. CAS: 132554-73-5