Methyl 2-chloro-3-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC500399-1G PC500399-5G PC500399-25G
APOSPC500399-1GEA 179 EUR
APOSPC500399-1G APOSPC500399-5G APOSPC500399-25G
Methyl 2-chloro-3-fluorobenzoate
Methyl 2-chloro-3-fluorobenzoate
Formula: C₈H₆ClFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10566821
Núm. CAS: 647020-70-0