4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500401-1G PC500401-250MG PC500401-5G
APOSPC500401-1GEA 127 EUR
APOSPC500401-1G APOSPC500401-250MG APOSPC500401-5G
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
MW: 237,454 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26142710
Núm. CAS: 1603584-72-0