4'-Bromo-5'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC500405-1G PC500405-250MG
APOSPC500405-1GEA 435 EUR
APOSPC500405-1G APOSPC500405-250MG
4'-Bromo-5'-chloro-2'-fluoroacetophenone
4'-Bromo-5'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrClFO
MW: 251,48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27995573
Núm. CAS: 1594605-40-9