4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500421-1G PC500421-250MG PC500421-5G
APOSPC500421-1GEA 60.9 EUR
APOSPC500421-1G APOSPC500421-250MG APOSPC500421-5G
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
Pto. de fusión: 152…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19686184
Núm. CAS: 1349708-91-3