2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500431-1G PC500431-250MG PC500431-5G
APOSPC500431-1GEA 105 EUR
APOSPC500431-1G APOSPC500431-250MG APOSPC500431-5G
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄FNO₅
MW: 201,109 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26853061
Núm. CAS: 1565054-28-5