5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500443-1G PC500443-250MG
APOSPC500443-1GEA 618 EUR
APOSPC500443-1G APOSPC500443-250MG
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 95%
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₈BrFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847142
Núm. CAS: 1260903-35-2