2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500450-1G PC500450-250MG PC500450-5G
APOSPC500450-1GEA 174 EUR
APOSPC500450-1G APOSPC500450-250MG APOSPC500450-5G
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde 95%
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27995610
Núm. CAS: 394-34-3