3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500462-1G PC500462-25G PC500462-5G
APOSPC500462-1GEA 46.4 EUR
APOSPC500462-1G APOSPC500462-25G APOSPC500462-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253.453 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110256
Núm. CAS: 702640-51-5