4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
α-Bromo-3-fluoro-p-toluic acid, 4-Carboxy-2-fluorobenzyl bromide
PC500463-1G
PC500463-250MG
PC500463-5G
APOSPC500463-1GEA
708
EUR
APOSPC500463-1G
APOSPC500463-250MG
APOSPC500463-5G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
Formula:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233.034 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11179690 Núm. CAS: 361456-46-4 UN: 3261 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...