2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500469-1G PC500469-250MG PC500469-5G
APOSPC500469-1GEA 75.4 EUR
APOSPC500469-1G APOSPC500469-250MG APOSPC500469-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₃F₂IO₂
Pto. de fusión: 195…197 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368123
Núm. CAS: 501433-05-2