3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Carboxy-2-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-2-fluoro-m-toluic acid
PC500470-1G PC500470-250MG PC500470-5G
APOSPC500470-1GEA 382 EUR
APOSPC500470-1G APOSPC500470-250MG APOSPC500470-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,034 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18378583
Núm. CAS: 680610-75-7
UN: 3261
ADR: 8,III