4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500471-1G PC500471-5G PC500471-250MG
APOSPC500471-1GEA 219 EUR
APOSPC500471-1G APOSPC500471-5G APOSPC500471-250MG
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₆BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28014065
Núm. CAS: 1416980-23-8