4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500478-1G PC500478-250MG
APOSPC500478-1GEA 400 EUR
APOSPC500478-1G APOSPC500478-250MG
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₅BrF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22492235
Núm. CAS: 853368-32-8