5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Carboxy-4-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-6-fluoro-m-toluic acid
PC500479-1G
PC500479-250MG
PC500479-5G
APOSPC500479-1GEA
328
EUR
APOSPC500479-1G
APOSPC500479-250MG
APOSPC500479-5G
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Formula:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233.034 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD06208849 Núm. CAS: 773100-76-8 UN: 3261 ADR: 8 III |