Perfluoro(isopropylcyclohexane), tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoroprop-2-yl)undecafluorocyclohexane, Octadecafluoro(isopropylcyclohexane)
PC50048-25G PC50048-5G
APOSPC50048-25GEA 655 EUR
APOSPC50048-25G APOSPC50048-5G
Perfluoro(isopropylcyclohexane), tech
Perfluoro(isopropylcyclohexane)
Formula: C₉F₁₈
MW: 450,068 g/mol
Pto. Ebullición: 124…125 °C (749 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153236
Núm. CAS: 423-02-9