Methyl 3-bromo-6-chloro-2-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500480-1G PC500480-5G PC500480-250MG
APOSPC500480-1GEA 0 EUR
APOSPC500480-1G APOSPC500480-5G APOSPC500480-250MG
Methyl 3-bromo-6-chloro-2-fluorobenzoate
Methyl 3-bromo-6-chloro-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrClFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28040512
Núm. CAS: 1543224-54-9