2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500482-1G PC500482-250MG PC500482-5G
APOSPC500482-1GEA 65.4 EUR
APOSPC500482-1G APOSPC500482-250MG APOSPC500482-5G
2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Formula: C₉H₆F₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17281928
Núm. CAS: 1342158-87-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III