3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-(3-bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC500485-1G PC500485-250MG
APOSPC500485-1GEA 905 EUR
APOSPC500485-1G APOSPC500485-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenacyl bromide
3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Formula: C₈H₄Br₂ClFO
MW: 330,376 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28040504
Núm. CAS: 1807121-46-5
UN: 3261
ADR: 8,III