3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC500487-1G
PC500487-250MG
PC500487-5G
APOSPC500487-1GEA
0
EUR
APOSPC500487-1G
APOSPC500487-250MG
APOSPC500487-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formula:
C₇H₄Br₂ClF Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD27931488 Núm. CAS: 886615-32-3 UN: 3261 ADR: 8,III |