3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC500489-1G
PC500489-250MG
APOSPC500489-1GEA
306
EUR
APOSPC500489-1G
APOSPC500489-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline 98%
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline
Formula:
C₆H₄BrClFN MW: 224,458 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD27934056 Núm. CAS: 943830-81-7 |