3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500493-1G PC500493-250MG PC500493-5G
APOSPC500493-1GEA 229 EUR
APOSPC500493-1G APOSPC500493-250MG APOSPC500493-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846056
Núm. CAS: 943830-79-3