4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500495-1G PC500495-250MG PC500495-5G
APOSPC500495-1GEA 0 EUR
APOSPC500495-1G APOSPC500495-250MG APOSPC500495-5G
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24148371
Núm. CAS: 120077-70-5