5-Bromo-2-fluorostyrene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500496-1G PC500496-250MG PC500496-5G
APOSPC500496-1GEA 58 EUR
APOSPC500496-1G APOSPC500496-250MG APOSPC500496-5G
5-Bromo-2-fluorostyrene
5-Bromo-2-fluorostyrene
Formula: C₈H₆BrF
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20384566
Núm. CAS: 221030-92-8