3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC500497-1G PC500497-5G PC500497-10G
APOSPC500497-1GEA 212 EUR
APOSPC500497-1G APOSPC500497-5G APOSPC500497-10G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrClFO
MW: 239,469 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18447606
Núm. CAS: 886615-31-2