5-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500502-1G PC500502-250MG PC500502-5G
APOSPC500502-1GEA 406 EUR
APOSPC500502-1G APOSPC500502-250MG APOSPC500502-5G
5-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
5-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂FO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23711739
Núm. CAS: 1427413-65-7
UN: 3261
ADR: 8,III