3-Bromo-6-chloro-2-fluoronitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
PC500503-1G PC500503-250MG
APOSPC500503-1GEA 835 EUR
APOSPC500503-1G APOSPC500503-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoronitrobenzene
3-Bromo-6-chloro-2-fluoronitrobenzene
Formula: C₆H₂BrClFNO₂
MW: 254,441 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28040517
Núm. CAS: 1806970-78-4