4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-5-(bromoacetyl)benzotrifluoride, 2-Bromo-1-[4-bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC500506-1G PC500506-250MG PC500506-5G
APOSPC500506-1GEA 406 EUR
APOSPC500506-1G APOSPC500506-250MG APOSPC500506-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formula: C₉H₅Br₂F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22491116
Núm. CAS: 1523196-85-1
UN: 3261
ADR: 8,III