3'-Bromo-6'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500508-1G PC500508-250MG
APOSPC500508-1GEA 306 EUR
APOSPC500508-1G APOSPC500508-250MG
3'-Bromo-6'-chloro-2'-fluoroacetophenone
3'-Bromo-6'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28040519
Núm. CAS: 1541643-75-7