Methyl 2-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-3-fluoro-o-toluate, 2-Fluoro-6-(methoxycarbonyl)benzyl bromide
PC500509-1G PC500509-250MG PC500509-5G
APOSPC500509-1GEA 256 EUR
APOSPC500509-1G APOSPC500509-250MG APOSPC500509-5G
Methyl 2-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Methyl 2-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈BrFO₂
MW: 247.061 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11505952
Núm. CAS: 142314-72-5
UN: 3265
ADR: 8 III