4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500516-1G PC500516-25G PC500516-5G PC500516-10G
APOSPC500516-1GEA 58 EUR
APOSPC500516-1G APOSPC500516-25G APOSPC500516-5G APOSPC500516-10G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12761598
Núm. CAS: 932390-36-8