6-Bromo-3-iodo-2-fluoronitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500521-100MG PC500521-250MG
APOSPC500521-100MGEA 130 EUR
APOSPC500521-100MG APOSPC500521-250MG
6-Bromo-3-iodo-2-fluoronitrobenzene
6-Bromo-3-iodo-2-fluoronitrobenzene
Formula: C₆H₂BrFINO₂
MW: 345,892 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28096556
Núm. CAS: 1805552-21-9