3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-5-formylbenzyl bromide
PC500522-1G PC500522-250MG
APOSPC500522-1GEA 348 EUR
APOSPC500522-1G APOSPC500522-250MG
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO
MW: 217.035 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18378686
Núm. CAS: 1379371-56-8
UN: 3261
ADR: 8 III