2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500524-1G PC500524-250MG PC500524-5G
APOSPC500524-1GEA 66.7 EUR
APOSPC500524-1G APOSPC500524-250MG APOSPC500524-5G
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12025416
Núm. CAS: 635723-84-1
UN: 3261
ADR: 8,III