2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Cyano-4-fluorobenzyl bromide
PC500527-1G PC500527-5G
APOSPC500527-1GEA 21.9 EUR
APOSPC500527-1G APOSPC500527-5G
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
MW: 214,034 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09261046
Núm. CAS: 217661-27-3
UN: 3265
ADR: 8,III