3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500533-1G PC500533-250MG PC500533-5G
APOSPC500533-1GEA 290 EUR
APOSPC500533-1G APOSPC500533-250MG APOSPC500533-5G
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18394044
Núm. CAS: 853368-35-1
UN: 3261
ADR: 8,III