2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500534-1G PC500534-250MG PC500534-5G
APOSPC500534-1GEA 0 EUR
APOSPC500534-1G APOSPC500534-250MG APOSPC500534-5G
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde 95%
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18205512
Núm. CAS: 1379312-99-8
UN: 3261
ADR: 8,III