3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Fluoro-5-formylbenzyl bromide
PC500537-1G PC500537-250MG
APOSPC500537-1GEA 493 EUR
APOSPC500537-1G APOSPC500537-250MG
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18378635
Núm. CAS: 1379358-86-7
UN: 3261
ADR: 8,III