4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
PC500538-1G PC500538-5G PC500538-10G PC500538-25G
APOSPC500538-1GEA 43.5 EUR
APOSPC500538-1G APOSPC500538-5G APOSPC500538-10G APOSPC500538-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂F₃
MW: 317,929 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185414
Núm. CAS: 335013-18-8
UN: 3265
ADR: 8,II