4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC500539-1G PC500539-250MG PC500539-5G
APOSPC500539-1GEA 89.9 EUR
APOSPC500539-1G APOSPC500539-250MG APOSPC500539-5G
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆BrF₃O
MW: 267,043 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16839140
Núm. CAS: 1197231-94-9