2-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-formylbenzyl bromide, α-Bromo-4-fluoro-o-tolualdehyde
PC500542-1G PC500542-250MG PC500542-5G
APOSPC500542-1GEA 267 EUR
APOSPC500542-1G APOSPC500542-250MG APOSPC500542-5G
2-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
2-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO
MW: 217,035 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18205513
Núm. CAS: 1379346-12-9