Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500545-1G PC500545-5G PC500545-25G
APOSPC500545-1GEA 21.9 EUR
APOSPC500545-1G APOSPC500545-5G APOSPC500545-25G
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆BrF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12761599
Núm. CAS: 957207-58-8