3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC500556-1G PC500556-250MG PC500556-5G
APOSPC500556-1GEA 230 EUR
APOSPC500556-1G APOSPC500556-250MG APOSPC500556-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18394043
Núm. CAS: 1246527-18-3
UN: 3261
ADR: 8,III