2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500561-250MG PC500561-100MG
APOSPC500561-250MGEA 237 EUR
APOSPC500561-250MG APOSPC500561-100MG
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₃BrF₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28096578
Núm. CAS: 1807165-87-2