4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500567-1G PC500567-250MG
APOSPC500567-1GEA 0 EUR
APOSPC500567-1G APOSPC500567-250MG
4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 95%
4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₆F₄N₂O
MW: 210,129 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28096583
Núm. CAS: 1804386-40-0