3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-3-formylbenzyl bromide
PC500570-1G PC500570-250MG
APOSPC500570-1GEA 543 EUR
APOSPC500570-1G APOSPC500570-250MG
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18378584
Núm. CAS: 1379307-88-6
UN: 3261
ADR: 8,III