5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Fluoro-3-formylbenzyl bromide, α-Bromo-6-fluoro-m-tolualdehyde
PC500573-1G PC500573-250MG
APOSPC500573-1GEA 435 EUR
APOSPC500573-1G APOSPC500573-250MG
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO
MW: 217,035 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28096626
Núm. CAS: 1820717-85-8
UN: 3261
ADR: 8,III